Stampa…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-{[2-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR33462-1G OR33462-5G
APOSOR33462-1GEA 299 EUR
APOSOR33462-1G APOSOR33462-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₁₀H₉N₃O
Peso molecolare: 187,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152718
CAS Number: 1017782-44-3