Stampa…
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33461-1G OR33461-5G
APOSOR33461-1GEA 270 EUR
APOSOR33461-1G APOSOR33461-5G
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide
Formula: C₁₁H₁₄N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152717
CAS Number: 952183-02-7