Stampa…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-{[3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR33459-1G OR33459-5G
APOSOR33459-1GEA 299 EUR
APOSOR33459-1G APOSOR33459-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₁₀H₉N₃O
Peso molecolare: 187,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152715
CAS Number: 1017782-43-2