Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoate
OR33458-1G
OR33458-5G
APOSOR33458-1GEA
234
EUR
APOSOR33458-1G
APOSOR33458-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formula:
C₁₀H₈ClN₃O₂ Peso molecolare: 237,65 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09152714 CAS Number: 220141-20-8 |