Stampa…
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxo-2-(p-tolyl)ethyl acetate
OR33457-1G OR33457-25G OR33457-5G
APOSOR33457-1GEA 176 EUR
APOSOR33457-1G APOSOR33457-25G APOSOR33457-5G
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00458047
CAS Number: 65143-37-5