2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33456-1G
OR33456-5G
APOSOR33456-1GEA
336
EUR
APOSOR33456-1G
APOSOR33456-5G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide 95%
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-piperidinobenzenecarboxamide
Formula:
C₁₄H₁₉ClN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09152713 CAS Number: 952183-00-5 |