Stampa…
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33455-1G OR33455-5G
APOSOR33455-1GEA 270 EUR
APOSOR33455-1G APOSOR33455-5G
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-methylbenzoxazole
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152710
CAS Number: 952182-98-8