Stampa…
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33454-1G OR33454-5G
APOSOR33454-1GEA 270 EUR
APOSOR33454-1G APOSOR33454-5G
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152709
CAS Number: 952182-97-7