1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33453-1G
OR33453-5G
APOSOR33453-1GEA
299
EUR
APOSOR33453-1G
APOSOR33453-5G
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(1,3-Benzoxazol-7-yl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formula:
C₁₂H₁₂N₂O₂ Peso molecolare: 216,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09152708 CAS Number: 952182-96-6 |