Stampa…
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzoate
OR33452-1G OR33452-5G
APOSOR33452-1GEA 234 EUR
APOSOR33452-1G APOSOR33452-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formula: C₁₁H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 236,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152705
CAS Number: 952182-93-3