4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33451-1G
OR33451-5G
APOSOR33451-1GEA
336
EUR
APOSOR33451-1G
APOSOR33451-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde
Formula:
C₁₆H₁₄O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09152704 CAS Number: 952182-92-2 |