Stampa…
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33450-1G OR33450-5G
APOSOR33450-1GEA 270 EUR
APOSOR33450-1G APOSOR33450-5G
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-butylbenzoxazole
Formula: C₁₃H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152702
CAS Number: 952182-90-0