Stampa…
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
OR33448-1G OR33448-5G
APOSOR33448-1GEA 180 EUR
APOSOR33448-1G APOSOR33448-5G
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01463252
CAS Number: 18450-27-6