3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33442-1G
OR33442-5G
APOSOR33442-1GEA
299
EUR
APOSOR33442-1G
APOSOR33442-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one
Formula:
C₁₁H₁₄N₂O Peso molecolare: 190,25 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659616 CAS Number: 112677-15-3 |