Stampa…
Methyl-2-chloro-5-iodonicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-5-iodonicotinate, Methyl 2-chloro-5-iodopyridine-3-carboxylate
OR33437-1G OR33437-5G
APOSOR33437-1GEA 94.5 EUR
APOSOR33437-1G APOSOR33437-5G
Methyl-2-chloro-5-iodonicotinate 95%
Methyl-2-chloro-5-iodonicotinate
Formula: C₇H₅ClINO₂
Peso molecolare: 297,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659607
CAS Number: 78686-83-6