Stampa…
5-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(2-Bromophenyl)-1,3-oxazole
OR33433-1G OR33433-5G
APOSOR33433-1GEA 154 EUR
APOSOR33433-1G APOSOR33433-5G
5-(2-Bromophenyl)oxazole 95%
5-(2-Bromophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,0540 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05668985
CAS Number: 328270-70-8