Stampa…
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33422-1G OR33422-25G OR33422-5G
APOSOR33422-1GEA 28.7 EUR
APOSOR33422-1G APOSOR33422-25G APOSOR33422-5G
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03848053
CAS Number: 18450-26-5