Stampa…
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33421-1G OR33421-25G OR33421-5G
APOSOR33421-1GEA 176 EUR
APOSOR33421-1G APOSOR33421-25G APOSOR33421-5G
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(3-Chloropropoxy)-2-hydroxyphenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₃ClO₃
Peso molecolare: 228,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04126369
CAS Number: 172739-45-6