Stampa…
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3342-1G OR3342-5G
APOSOR3342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3342-1G APOSOR3342-5G
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₆H₇N₃O₂
Punto di fusione: 147…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047443
CAS Number: 21901-29-1