Stampa…
4-(2,6-Dimethylmorpholino)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33419-1G OR33419-5G
APOSOR33419-1GEA 234 EUR
APOSOR33419-1G APOSOR33419-5G
4-(2,6-Dimethylmorpholino)aniline 95%
4-(2,6-Dimethylmorpholino)aniline
Formula: C₁₂H₁₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051574
CAS Number: 218930-10-0