Stampa…
4-Nitrostyrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Nitro-4-vinylbenzene, 1-Ethenyl-4-nitrobenzene
OR33416-1G OR33416-25G OR33416-5G
APOSOR33416-1GEA 154 EUR
APOSOR33416-1G APOSOR33416-25G APOSOR33416-5G
4-Nitrostyrene 95%
4-Nitrostyrene
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041254
CAS Number: 100-13-0