Stampa…
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33415-1G OR33415-5G
APOSOR33415-1GEA 125 EUR
APOSOR33415-1G APOSOR33415-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01662418
CAS Number: 57543-40-5