Stampa…
Ethyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33414-1G OR33414-5G
APOSOR33414-1GEA 168 EUR
APOSOR33414-1G APOSOR33414-5G
Ethyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(6-chloro-3-pyridazinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
Peso molecolare: 269,73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425828
CAS Number: 252263-47-1