Stampa…
Methyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33413-1G OR33413-5G
APOSOR33413-1GEA 270 EUR
APOSOR33413-1G APOSOR33413-5G
Methyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate 95%
Methyl N-(4-methoxyphenyl)carbamate
Formula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025852
CAS Number: 14803-72-6