Stampa…
{1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-4-piperidinyl}methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33411-1G OR33411-5G
APOSOR33411-1GEA 299 EUR
APOSOR33411-1G APOSOR33411-5G
{1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-4-piperidinyl}methanol 95%
{1-[2-(Aminomethyl)phenyl]-4-piperidinyl}methanol
Formula: C₁₃H₂₀N₂O
Peso molecolare: 220,32 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425826
CAS Number: 220060-79-7