Stampa…
1-(4-Benzylpiperazino)-1-propanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33410-1G OR33410-25G OR33410-5G
APOSOR33410-1GEA 176 EUR
APOSOR33410-1G APOSOR33410-25G APOSOR33410-5G
1-(4-Benzylpiperazino)-1-propanone 95%
1-(4-Benzylpiperazino)-1-propanone
Formula: C₁₄H₂₀N₂O
Peso molecolare: 232,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03381901
CAS Number: 314728-80-8