Stampa…
1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33399-1G OR33399-5G
APOSOR33399-1GEA 270 EUR
APOSOR33399-1G APOSOR33399-5G
1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001308
CAS Number: 34264-14-7