Stampa…
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-N-{[2-(Prop-2-yn-1-yloxy)phenyl]methylidene}hydroxylamine
OR33397-1G OR33397-5G
APOSOR33397-1GEA 336 EUR
APOSOR33397-1G APOSOR33397-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime 95%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde oxime
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175.19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001307
CAS Number: 55241-70-8