Stampa…
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33396-1G OR33396-5G
APOSOR33396-1GEA 538 EUR
APOSOR33396-1G APOSOR33396-5G
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Formula: C₈H₆Cl₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001304
CAS Number: 72652-34-7