Stampa…
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33395-1G OR33395-5G
APOSOR33395-1GEA 299 EUR
APOSOR33395-1G APOSOR33395-5G
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001302
CAS Number: 130441-68-8