Stampa…
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 2-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 2-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR33393-1G OR33393-25G OR33393-5G
APOSOR33393-1GEA 23.2 EUR
APOSOR33393-1G APOSOR33393-25G APOSOR33393-5G
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
2-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₀H₈O₂
Punto di fusione: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02380378
CAS Number: 29978-83-4