Stampa…
Triisopropyl borate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR3339-1L OR3339-500ML OR3339-2.5L
APOSOR3339-1LEA 111 EUR
APOSOR3339-1L APOSOR3339-500ML APOSOR3339-2.5L
Triisopropyl borate 99%
Triisopropyl borate
Formula: C₉H₂₁BO₃
Punto di ebollizione: 139…141 °C
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008872
CAS Number: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II