Stampa…
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-cyclohexylpyridine-3-carboxamide
OR33386-1G OR33386-5G
APOSOR33386-1GEA 219 EUR
APOSOR33386-1G APOSOR33386-5G
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide 95%
2-Chloro-N-cyclohexylnicotinamide
Formula: C₁₂H₁₅ClN₂O
Peso molecolare: 238,72 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01344059
CAS Number: 57841-70-0