Stampa…
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33381-1G OR33381-5G
APOSOR33381-1GEA 336 EUR
APOSOR33381-1G APOSOR33381-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime
Formula: C₉H₈ClNOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056679
CAS Number: 1029134-50-6