Stampa…
1-(3-Furyl)-1-ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33378-1G OR33378-5G
APOSOR33378-1GEA 299 EUR
APOSOR33378-1G APOSOR33378-5G
1-(3-Furyl)-1-ethanol 95%
1-(3-Furyl)-1-ethanol
Formula: C₆H₈O₂
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02082436
CAS Number: 13129-26-5