Stampa…
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR3337-1G OR3337-250MG
APOSOR3337-1GEA 369 EUR
APOSOR3337-1G APOSOR3337-250MG
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid 95%
3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₅H₂₃BO₂
Punto di fusione: 198…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08436043
CAS Number: 169126-64-1