Stampa…
3-Chloro-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33368-1G OR33368-5G
APOSOR33368-1GEA 336 EUR
APOSOR33368-1G APOSOR33368-5G
3-Chloro-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
Formula: C₁₃H₁₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793453
CAS Number: 454473-74-6