Stampa…
3-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33366-1G OR33366-25G OR33366-5G
APOSOR33366-1GEA 176 EUR
APOSOR33366-1G APOSOR33366-25G APOSOR33366-5G
3-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide 95%
3-Chloro-N-(3,5-dimethoxyphenyl)-2,2-dimethylpropanamide
Formula: C₁₃H₁₈ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793443
CAS Number: 454473-71-3