Stampa…
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33362-1G OR33362-5G
APOSOR33362-1GEA 234 EUR
APOSOR33362-1G APOSOR33362-5G
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine
Formula: C₁₂H₁₅N₃O
Peso molecolare: 217,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665128
CAS Number: 111897-11-1