Stampa…
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3336-1G OR3336-5G
APOSOR3336-1GEA 102 EUR
APOSOR3336-1G APOSOR3336-5G
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid 98%
3-{4-(Methylsulphonyl)benzene}-1-propanoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄S
Peso molecolare: 228,27 g/mol
Punto di fusione: 173…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319236
CAS Number: 387350-46-1