Stampa…
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-1-(3-chlorothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33359-1G OR33359-5G
APOSOR33359-1GEA 444 EUR
APOSOR33359-1G APOSOR33359-5G
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Chloro-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Formula: C₆H₄BrClOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793892
CAS Number: 256486-71-2