Stampa…
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33358-1G OR33358-5G
APOSOR33358-1GEA 336 EUR
APOSOR33358-1G APOSOR33358-5G
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Formula: C₆H₄Br₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 81216-95-7