Stampa…
2-Oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33351-1G OR33351-5G
APOSOR33351-1GEA 234 EUR
APOSOR33351-1G APOSOR33351-5G
2-Oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
2-Oxo-6-phenyl-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂O
Peso molecolare: 196,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202791
CAS Number: 43083-13-2