Stampa…
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR33346-1G OR33346-25G OR33346-5G
APOSOR33346-1GEA 180 EUR
APOSOR33346-1G APOSOR33346-25G APOSOR33346-5G
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide
Formula: C₉H₉Cl₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018915
CAS Number: 99585-88-3