Stampa…
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-(2-methoxyphenyl)acetamide
OR33345-1G OR33345-25G OR33345-5G
APOSOR33345-1GEA 161 EUR
APOSOR33345-1G APOSOR33345-25G APOSOR33345-5G
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide 95%
2-Chloro-2'-methoxyacetanilide
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,6300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00095394
CAS Number: 55860-22-5