Stampa…
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
OR33340-1G OR33340-5G
APOSOR33340-1GEA 299 EUR
APOSOR33340-1G APOSOR33340-5G
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Formula: C₉H₅ClN₄
Peso molecolare: 204,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140798
CAS Number: 62603-54-7