Stampa…
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33338-1G OR33338-5G
APOSOR33338-1GEA 234 EUR
APOSOR33338-1G APOSOR33338-5G
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Peso molecolare: 298,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140302
CAS Number: 338977-51-8