Stampa…
4-Acetamidophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4'-(Cyanomethyl)acetanilide, N-(4-(Cyanomethyl)phenyl)acetamide
OR3333-1G OR3333-5G
APOSOR3333-1GEA 72.7 EUR
APOSOR3333-1G APOSOR3333-5G
4-Acetamidophenylacetonitrile
4-Acetamidophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di fusione: 82…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016398
CAS Number: 25025-06-3