Stampa…
3-Phenoxy-2-butanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR33326-1G OR33326-5G
APOSOR33326-1GEA 234 EUR
APOSOR33326-1G APOSOR33326-5G
3-Phenoxy-2-butanone 95%
3-Phenoxy-2-butanone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00243672
CAS Number: 6437-85-0