Stampa…
4'-Chloro-2-cyanoacetanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacetamide
OR33321-25G OR33321-5G
APOSOR33321-25GEA 604 EUR
APOSOR33321-25G APOSOR33321-5G
4'-Chloro-2-cyanoacetanilide 95%
4'-Chloro-2-cyanoacetanilide
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194,6177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036015
CAS Number: 17722-17-7